Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel acetylacetonate |
| CAS min % | 95.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 230 °C |
| Farve | Gul |
| Kogepunkt | 220 °C (11,0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 95% min. (Kompleksometri) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Nickel acetylacetonate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H332-Farlig ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.