Få mere at vide
Nickel 2-methoxyethoxide, 5% w/v in 2-methoxyethanol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11364498
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
Artikelnummer. 11364498
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042377.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142600-62-2
Molekylær formel C6H14NiO4
Molekylvægt (g/mol) 208.867
MDL nummer MFCD01863472
InChI nøgle KNEAYFOSQJIPKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel 2+ bis 2-methoxyethanolate
PubChem CID 131873637
IUPAC navn 2-methoxyethanolate;nickel(2+)
SMIL COCC[O-].COCC[O-].[Ni+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel 2-methoxyethoxide
Lineær formel Ni(OCH2CH2OCH3)2
Mængde 25 mL
FN nummer UN1188
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 208.76
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 5% w/v in 2-methoxyethanol
Fysisk form Liquid