Få mere at vide
Invitrogen™ Nick oversættelsessystem
Artikelnummer. 10634623
Skift visning
Mængde:
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10634623 50 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10634623 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18160010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Nick oversættelsessystem
Nick Translation System er ideelt til både radioaktiv og ikke-radioaktiv mærkning af DNA. Nick-oversættelsessystemet:
  • Giver fem færdigblandede nukleotidopløsninger for fleksibilitet i mærket nukleotidinkorporering
  • Udbytter> 10 8 cpm/μ g kontrol DNA under anvendelse af [ -32P ]-dCTP
  • Mærker μ1 g DNA i én reaktion
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Nick Translation System inkluderer en enzymblanding indeholdende DNA-polymerase I og DNase I, dNTP'er, kontrol-DNA, stopbuffer og destilleret vand. Opbevares ved -20 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring.
    Detektionsmetode Radioaktiv, fluorescens
    Endelig produkttype Prober (mærket DNA)
    Mærkningsmål DNA (generelt)
    Inkluderer etiket eller farvestof Nej
    Mærkningsmetode Direkte mærkning
    Produkttype Nick oversættelsessystem
    Mængde 50 reaktioner
    Forsendelsestilstand Våd is