Få mere at vide
Nicergoline, Thermo Scientific™
482.84 DKK - 2485.11 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 27848-84-6
Molekylær formel C24H26BrN3O3
Molekylvægt (g/mol) 484.394
MDL nummer MFCD00869626
InChI nøgle YSEXMKHXIOCEJA-FVFQAYNVSA-N
Synonym nicergoline, nicotergoline, nimergoline, nimergoline base, nicergolinum, nicergolin, nicergolina, sermion, nicergolin german, nicergolina dcit
PubChem CID 34040
IUPAC navn [(6aR,9R,10aS)-10a-methoxy-4,7-dimethyl-6a,8,9,10-tetrahydro-6H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-yl]methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate
SMIL CN1CC(CC2(C1CC3=CN(C4=CC=CC2=C34)C)OC)COC(=O)C5=CC(=CN=C5)Br
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15405569
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63295.MC
100mg
482.84 DKK
100mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15495559
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63295.03
1g
2485.11 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in alcohol, chloroform, and acetone. Insoluble in water.
Notes
Protect from heat. Store away from oxidizing agents.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
27848-84-6
484.394
YSEXMKHXIOCEJA-FVFQAYNVSA-N
34040
CN1CC(CC2(C1CC3=CN(C4=CC=CC2=C34)C)OC)COC(=O)C5=CC(=CN=C5)Br
C24H26BrN3O3
MFCD00869626
nicergoline, nicotergoline, nimergoline, nimergoline base, nicergolinum, nicergolin, nicergolina, sermion, nicergolin german, nicergolina dcit
[(6aR,9R,10aS)-10a-methoxy-4,7-dimethyl-6a,8,9,10-tetrahydro-6H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-yl]methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate
Tekniske data
Nicergoline
C24H26BrN3O3
14,6496
Soluble in alcohol,chloroform,and acetone. Insoluble in water.
CN1CC(CC2(C1CC3=CN(C4=CC=CC2=C34)C)OC)COC(=O)C5=CC(=CN=C5)Br
484.394
484.39
27848-84-6
MFCD00869626
nicergoline, nicotergoline, nimergoline, nimergoline base, nicergolinum, nicergolin, nicergolina, sermion, nicergolin german, nicergolina dcit
YSEXMKHXIOCEJA-FVFQAYNVSA-N
[(6aR,9R,10aS)-10a-methoxy-4,7-dimethyl-6a,8,9,10-tetrahydro-6H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-yl]methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate
34040
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 248-694-6
missing translation for 'rtecsNumber' : KE6341000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Keep cold
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater