Få mere at vide
Nicergolin
Artikelnummer. 15495559
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495559 1 g 1g
15405569 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495559 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63295.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 27848-84-6 | C24H26BrN3O3 | 484,394 g/mol
Nicergolin er et ergotderivat og vasodilatator, som øger blodgennemstrømningen i hjernen. Nicergolin hæmmer den vasokonstriktoriske effekt af katekolaminer ved at hæmme de postsynaptiske α1-adrenoceptorer på vaskulær glat muskulatur.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, kloroform og aceton. Uopløselig i vand.
Bemærk
Beskyt mod varme. Opbevar væk fra oxiderende midler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27848-84-6
Molekylær formel C24H26BrN3O3
Molekylvægt (g/mol) 484.394
MDL nummer MFCD00869626
InChI nøgle YSEXMKHXIOCEJA-FVFQAYNVSA-N
Synonym nicergoline, nicotergoline, nimergoline, nimergoline base, nicergolinum, nicergolin, nicergolina, sermion, nicergolin german, nicergolina dcit
PubChem CID 34040
IUPAC navn [(6aR,9R,10aS)-10a-methoxy-4,7-dimethyl-6a,8,9,10-tetrahydro-6H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-yl]methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate
SMIL CN1CC(CC2(C1CC3=CN(C4=CC=CC2=C34)C)OC)COC(=O)C5=CC(=CN=C5)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicergoline
Farve Hvid
Mængde 1 g
Merck Index 14,6496
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, kloroform og acetone. Uopløselig i vand.
Formel vægt 484.39
Fysisk form Pulver