Få mere at vide
Nicardipine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
L-type calcium channel blocker
588.81 DKK - 2164.21 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 54527-84-3
Molekylær formel C26H30ClN3O6
Molekylvægt (g/mol) 515.991
MDL nummer MFCD00057327
InChI nøgle AIKVCUNQWYTVTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicardipine hydrochloride, cardene, nicardipine hcl, perdipine, nicodel, loxen, angioglebil, bionicard, nicardil, perdipina
PubChem CID 41114
IUPAC navn 5-O-[2-[benzyl(methyl)amino]ethyl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;hydrochloride
SMIL CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCCN(C)CC2=CC=CC=C2)C3=CC(=CC=C3)[N+](=O)[O-])C(=O)OC.Cl
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15453879
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61269.03
1g
588.81 DKK
1g
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15463879
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61269.06
5g
2164.21 DKK
5g
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
54527-84-3
515.991
AIKVCUNQWYTVTO-UHFFFAOYSA-N
41114
CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCCN(C)CC2=CC=CC=C2)C3=CC(=CC=C3)[N+](=O)[O-])C(=O)OC.Cl
C26H30ClN3O6
MFCD00057327
nicardipine hydrochloride, cardene, nicardipine hcl, perdipine, nicodel, loxen, angioglebil, bionicard, nicardil, perdipina
5-O-[2-[benzyl(methyl)amino]ethyl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;hydrochloride
Spezifikation
Nicardipine hydrochloride
C26H30ClN3O6
UN2811
nicardipine hydrochloride, cardene, nicardipine hcl, perdipine, nicodel, loxen, angioglebil, bionicard, nicardil, perdipina
CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCCN(C)CC2=CC=CC=C2)C3=CC(=CC=C3)[N+](=O)[O-])C(=O)OC.Cl
515.991
515.99
54527-84-3
MFCD00057327
14,6495
AIKVCUNQWYTVTO-UHFFFAOYSA-N
5-O-[2-[benzyl(methyl)amino]ethyl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;hydrochloride
41114
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H301-H311-H331
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P310-P312-P330-P361-P363-P501c
H301+H311-H330
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 259-198-4
missing translation for 'rtecsNumber' : US7972100
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.