Få mere at vide
Nicardipin hydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 15463879
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463879 5 g 5g
15453879 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15463879 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61269.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
L-type calciumkanalblokker | CAS: 54527-84-3 | C26H30ClN3O6 | 515,991 g/mol
L-type calciumkanalblokker
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54527-84-3
Molekylær formel C26H30ClN3O6
Molekylvægt (g/mol) 515.991
MDL nummer MFCD00057327
InChI nøgle AIKVCUNQWYTVTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicardipine hydrochloride, cardene, nicardipine hcl, perdipine, nicodel, loxen, angioglebil, bionicard, nicardil, perdipina
PubChem CID 41114
IUPAC navn 5-O-[2-[benzyl(methyl)amino]ethyl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;hydrochloride
SMIL CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCCN(C)CC2=CC=CC=C2)C3=CC(=CC=C3)[N+](=O)[O-])C(=O)OC.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicardipine hydrochloride
Farve Yellow
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Merck Index 14,6495
Formel vægt 515.99
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder