Få mere at vide
NIBR189, MedChemExpress
Beskrivelse
NIBR189 is a small molecule antagonist of the Epstein-Barr virus-induced gene 2 (EBI2
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NIBR189 |
| CAS | 1599432-08-2 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H21BrN2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (116.47 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | O=C(N1CCN(C(C2=CC=C(OC)C=C2)=O)CC1)/C=C/C3=CC=C(Br)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 429.31 |
| Formel vægt | 429.31 |
| Vis mere |