Få mere at vide
NGP555, MedChemExpress
Artikelnummer. 16455176
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16455176 100 mg
16433006 25 mg
16426957 5 mg
16414238 10 mg
16410577 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16455176 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY108714
MedChemExpress NGP555 is a γ-secretase modulator.
NGP555 is a γ-secretase modulator.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NGP555
CAS 1304630-27-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H23FN4S
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (61.50 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=CN(C2=CC=C(C3=CSC(NC4=CC(CC)=C(C)C=C4C)=N3)C=C2F)C=N1
Molekylvægt (g/mol) 406.52
Formel vægt 406.52
Procent renhed 98.09%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration