Få mere at vide
New Fuchsin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11445021 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11445021 100 g
11435021 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445021 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215582380
Soluble in water and ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3248-91-7
Molekylær formel C22H24ClN3
Molekylvægt (g/mol) 365.91
MDL nummer MFCD00012567
InChI nøgle ORDGVBRMUJCHEO-UHFFFAOYSA-M
Synonym new fuchsin, magenta iii, basic violet 2, neofuchsine, new fuchsine, new magenta, fuchsine sbp, c.i. basic violet 2, c.i. basic violet 2, monohydrochloride, new-fuchsin
PubChem CID 14454445
ChEBI CHEBI:87671
IUPAC navn tris(4-amino-3-methylphenyl)methylium chloride
SMIL [Cl-].CC1=CC(=CC=C1N)[C+](C1=CC=C(N)C(C)=C1)C1=CC=C(N)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale New Fuchsin
Farve Grøn
Mængde 100 g
Formel vægt 365.91
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • New Fuchsin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: New Fuchsin