Få mere at vide
Gibco™ Neurobasal™ Medium
Artikelnummer. 11570556 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11570556 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11570556 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 21103049
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anvendes til vækst af neuronale celler fra hippocampus, cortex og otregioner i hjernen. Gibco™ Neurobasal™ Medium er et basalt medium, der opfylder de særlige cellekulturkrav fra prænatale og embryonale neuronale celler, når det bruges sammen med Gibco™ B-27™ Supplement.
  • Giver mulighed for både lang- og korttidsvedligeholdelse af homogene populationer af neuronale celler uden behov for et astrocytføderlag
  • Suppleret med 0,5 mM L-glutamin eller GlutaMAX™ -I Supplement og enten et serumfrit supplement (som f.eks B-27™ Supplement eller N-2 Supplement), eller med serum
  • Testet for pH, osmolalitet, endotoksin og fravær af bakterie- og svampekontamination
Ordreinfo
Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Neurale celler
Klassifikation Serumfri
Form Væske
Produkttype Neurobasal Medium
Med tilsætningsstoffer Fenolrød
Produktlinje Neurobasal
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Testet for Endotoxin, Ydeevne, Sterilitet, Osmolalitet, pH
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Kultur Type Neuronal cellekultur