Få mere at vide
Gibco™ Neurobasal™ - Et medium
Artikelnummer. 11540366 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11540366 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11540366 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 10888022
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Neurobasal™ - Et medium
Neurobasal™ -A Medium er et basalt medium formuleret til at opfylde de særlige cellekulturkrav for postnatale og voksne hjerneneuronceller, når det bruges sammen med GIBCO™ B-27™ Tillæg . Neurobasal™ -Et medium kan bruges til at dyrke neuronale celler fra hippocampus, cortex og andre områder af hjernen. Neurobasal™ -A Medium giver mulighed for både lang og kortvarig vedligeholdelse af homogene populationer af neuronale celler uden behov for et astrocytføderlag.
Tilføj alle dine egne kosttilskud
Neurobasal™ medier indeholder ingen L-glutamin, L-glutaminsyre eller asparaginsyre. Neurobasal™ medier skal suppleres med 0,5 mM L-glutamin eller GlutaMAX™ -I Supplement og enten et serumfrit supplement (som f.eks B-27™ Supplement eller N-2 Supplement ), eller med serum. Til indledende plettering skal du μtilføje 25 M glutaminsyre.
Kvalitetskontrol Test alle
Neurobasal™ medier testes for pH, osmolalitet, endotoksin og fravær af bakterie- og svampekontamination. Neurobasals osmolalitet™ -A blev vist at være optimal for postnatale og voksne CNS-neuroner.
Neurobasal™ -A Medium indeholder Phenol Red. Hvis Phenol Red vil forstyrre dine applikationer, leverer vi også Neurobasal™ -A Medium Minus Phenol Red .
Neurobasal™ -A Medium er optimeret til postnatale og voksne hjerneneuroner. Til dyrkning af prænatale og embryonale neuroner leverer vi Neurobasal™ Medium .
Se det hele Neurobasal™ produktlinje .
Lær mere om vores neurale cellekulturprodukter .
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Neurale celler
Klassifikation Serumfri
Form Væske
Produkttype Neurobasal Medium
Med tilsætningsstoffer Fenolrød
Produktlinje Neurobasal
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Testet for Endotoxin, Ydeevne, Sterilitet, Osmolalitet, pH
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Kultur Type Neuronal cellekultur
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.