Beskrivelse
Neurobasal™ -A Medium Minus Phenol Red er et basalt medium, der opfylder de særlige krav til postnatale og voksne hjerneneuronale, når det bruges sammen med GIBCO™ B-27™ Tilskud , men uden Phenol Red. Neurobasal™ -Et medium kan bruges til at dyrke neuronale celler fra hippocampus, cortex og andre områder af hjernen. Neurobasal™ -A Medium giver mulighed for både lang og kortvarig vedligeholdelse af homogene populationer af neuronale celler uden behov for et astrocytføderlag.
Brug Neurobasal™ -A Medium Minus Phenol Red til applikationer, hvor tilstedeværelsen af Phenol Red vil forstyrre dine resultater.
Tilføj alle dine egne kosttilskud
Neurobasal™ medier indeholder ingen L-glutamin, L-glutaminsyre eller asparaginsyre. Neurobasal™ medier skal suppleres med 0,5 mM L-glutamin eller GlutaMAX™ -I Supplement og enten et serumfrit supplement (som f.eks B-27™ Supplement eller N-2 Supplement ), eller med serum. Til indledende plettering skal du μtilføje 25 M glutaminsyre.
Kvalitetskontrol Test
alle Neurobasal™ medier testes for pH, osmolalitet, endotoksin og fravær af bakterie- og svampekontamination.
Vi leverer også Neurobasal™ - Et medium med phenolrød.
Neurobasal™ -A Medium er optimeret til postnatale og voksne hjerneneuroner. Til dyrkning af prænatale og embryonale neuroner leverer vi Neurobasal™ Medium .
Se det hele Neurobasal™ produktlinje .
Lær mere om neurale cellekulturprodukter fra Invitrogen på www.invitrogen.com/neuralculture .
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
Brug Neurobasal™ -A Medium Minus Phenol Red til applikationer, hvor tilstedeværelsen af Phenol Red vil forstyrre dine resultater.
Tilføj alle dine egne kosttilskud
Neurobasal™ medier indeholder ingen L-glutamin, L-glutaminsyre eller asparaginsyre. Neurobasal™ medier skal suppleres med 0,5 mM L-glutamin eller GlutaMAX™ -I Supplement og enten et serumfrit supplement (som f.eks B-27™ Supplement eller N-2 Supplement ), eller med serum. Til indledende plettering skal du μtilføje 25 M glutaminsyre.
Kvalitetskontrol Test
alle Neurobasal™ medier testes for pH, osmolalitet, endotoksin og fravær af bakterie- og svampekontamination.
Vi leverer også Neurobasal™ - Et medium med phenolrød.
Neurobasal™ -A Medium er optimeret til postnatale og voksne hjerneneuroner. Til dyrkning af prænatale og embryonale neuroner leverer vi Neurobasal™ Medium .
Se det hele Neurobasal™ produktlinje .
Lær mere om neurale cellekulturprodukter fra Invitrogen på www.invitrogen.com/neuralculture .
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Neurale celler |
| Klassifikation | Serumfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | Neurobasal Medium |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen fenolrød |
| Mængde | 500 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Testet for | Endotoxin, Ydeevne, Sterilitet, Osmolalitet, pH |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys. |
| Kultur Type | Neuronal cellekultur |