Beskrivelse
- Til neurale undersøgelser, der kræver fravær af insulin, glucose og natriumpyruvat, såsom glucoserespons eller insulinresponsundersøgelser, anbefaler vi Gibco B-27 Supplement Minus Insulin som supplement til dette medium.
- Neurobasal Medium er velegnet til brug i de fleste neuronale celleapplikationer. Til andre applikationer leverer vi alternative formuleringer af Neurobasal medier og B-27 kosttilskud.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Neurale celler |
| Klassifikation | Serumfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | Neurobasal Medium |
| Med tilsætningsstoffer | Fenolrød |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glukose, Ingen natriumpyruvat |
| Produktlinje | Neurobasal |
| Mængde | 500 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Testet for | Endotoxin, Ydeevne, Sterilitet, Osmolalitet, pH |
| Vis mere |