Beskrivelse
- Ultra-wraparound ramme
- PC/TPR co-injicerede brillestænger for større komfort
- Panoramasynsfelt
- Ridse- og tågebestandig belægning
- Skridsikker næsebro
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | CE, EN166 FT |
| Linsetype | Platinum™ |
| Linsebelægning | Anti-dug, Ridsefast |
| Linsefarve | CSP (Comfort Sensitivity Perception) |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Vægt (metrisk) | 28 g |
| Linse materiale | Polycarbonat |