Få mere at vide
Nesbuvir, MedChemExpress
Description
Nesbuvir is a nonnucleoside inhibitor of the hepatitis C virus (HCV) nonstructural protein 5B (NS5B) polymerase.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Nesbuvir |
| CAS | 691852-58-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H23FN2O5S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | HCV-796 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (111.98 mM) |
| SMIL | O=C(C1=C(C2=CC=C(F)C=C2)OC3=CC(N(CCO)S(=O)(C)=O)=C(C4CC4)C=C13)NC |
| Molekylvægt (g/mol) | 446.49 |
| Show More |