Få mere at vide
Nerolidol, cis + trans, 97+%
Artikelnummer. 11473088
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473088 25 g 25g
11483088 100 g 100g
11493088 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473088 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18812.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7212-44-4 | C15H26O | 222.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7212-44-4
Molekylær formel C15H26O
Molekylvægt (g/mol) 222.37
MDL nummer MFCD00008911,MFCD00008911,MFCD00008911,MFCD00085350
InChI nøgle FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQNA-N
Synonym 3r,6e-nerolidol, unii-uoc0644v25, 3r-6e-nerolidol, nerolidol, 3r,6e-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol, e-nerolidol, 1,6,10-dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, 3r,6e, nerolidol, 6e--, --nerolidol, ?-nerolidol
PubChem CID 11241545
ChEBI CHEBI:59959
SMIL CC(C)=CCC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nerolidol
Navn note cis + trans
Tæthed 0.876
Kogepunkt 263°C to 266°C
Flammepunkt 96°C (204°F)
Brydningsindeks 1.479
Mængde 25 g
Beilstein 1724135
Merck Index 14,6477
IUPAC navn (3R,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol
Formel vægt 222.37
Procent renhed ≥97%