Få mere at vide
Thermo Scientific™ NERL™ Hysterigt vand
Forbedre kontrollen i kritiske diagnostiske procedurer ved at bruge Thermo Scientific™ NERL™ High Purity Water i stedet for deioniseret eller destilleret vand.
747.00 DKK
Tekniske data
| pH | 5 til 7 |
|---|---|
| Grad | NERL |
Advarsel:
- Kun til in vitro-diagnostik og laboratoriebrug
- Ikke til infusion, injektion eller skylning
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15312208
|
Thermo Scientific™
9805 |
5 gal. |
747.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 22-02-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Beskrivelse
Forbedre kontrollen i kritiske diagnostiske procedurer ved at bruge Thermo Scientific™ NERL™ High Purity Water i stedet for deioniseret eller destilleret vand. Dette produkt opfylder CAP/CLSI-specifikationerne for Clinical Laboratory Reagent Grade Water (CLRW) ved fremstilling.
Typisk fremstillet ved 18 megohm/cm specifik modstand ved omvendt osmose, blandet bed-deionisering, aktivt kul-filtrering og endelig filtrering til 0,2 mikron, NERL er vand med høj renhed i det væsentlige fri for organiske og uorganiske partikler og opløselige forurenende stoffer.
Indeholder ingen konserveringsmidler
Bestillingsoplysninger:
Analysecertifikat tilgængeligt for hver sag
Tekniske data
| 5 til 7 | |
| NERL |
Sikkerhed og håndtering
Anbefalet opbevaring : 15° til 30 °C
Generelt formål - Kun til in vitro-diagnostik eller laboratoriebrug. Ikke til infusion, injektion eller skylling.