Få mere at vide
Thermo Scientific™ NERL™ Hysterigt vand
Forbedre kontrollen i kritiske diagnostiske procedurer ved at bruge Thermo Scientific™ NERL™ High Purity Water i stedet for deioniseret eller destilleret vand.
Brand:  Thermo Scientific™ 9805
Mængde 5 gal.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15312208
  • 747.00 DKK / Pakke med 1
Forventet forsendelse: 22-02-2027
Tilføj til indkøbskurv
Advarsel:
  • Kun til in vitro-diagnostik og laboratoriebrug
  • Ikke til infusion, injektion eller skylning
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Forbedre kontrollen i kritiske diagnostiske procedurer ved at bruge Thermo Scientific™ NERL™ High Purity Water i stedet for deioniseret eller destilleret vand. Dette produkt opfylder CAP/CLSI-specifikationerne for Clinical Laboratory Reagent Grade Water (CLRW) ved fremstilling.
Typisk fremstillet ved 18 megohm/cm specifik modstand ved omvendt osmose, blandet bed-deionisering, aktivt kul-filtrering og endelig filtrering til 0,2 mikron, NERL er vand med høj renhed i det væsentlige fri for organiske og uorganiske partikler og opløselige forurenende stoffer.
Indeholder ingen konserveringsmidler
Bestillingsoplysninger:
Analysecertifikat tilgængeligt for hver sag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
5 til 7
NERL
5 gal.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.