Få mere at vide
Nepafenac, MedChemExpress
Artikelnummer. 16407256
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16407256 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16407256 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17357
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
MedChemExpress Nepafenac(AHR 9434; AL 6515; Nevanac) is a selective COX-2 inhibitor; is prodrug of Amfenac.
Nepafenac(AHR 9434
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nepafenac
CAS 78281-72-8
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H14N2O2
Mængde 100 mg
Synonym AHR 9434 AL 6515
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (393.27 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N)CC1=CC=CC(C(C2=CC=CC=C2)=O)=C1N
Molekylvægt (g/mol) 254.28
Formel vægt 254.28
Procent renhed 99.51%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation