Få mere at vide
Neostigmine Methyl Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neostigmine Methyl Sulfate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19N2O2.CH4O4S/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;1-5-6(2,3)4/h6-9H,1-5H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 334.1199 |