Få mere at vide
Neostigminbromid
Artikelnummer. 15414709
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15414709 250 mg 250mg
15404709 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15414709 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62300.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
En reversibel acetylcholinesterasehæmmer | CAS: 114-80-7 | C12H19BrN2O2 | 303,20 g/mol
En reversibel acetylcholinesterasehæmmer
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114-80-7
Molekylær formel C12H19BrN2O2
Molekylvægt (g/mol) 303.20
MDL nummer MFCD00011795
InChI nøgle LULNWZDBKTWDGK-UHFFFAOYSA-M
Synonym neostigmine bromide, neo-proserin, eustigmin bromide, neoserine bromide, proserine bromide, stigmanol bromide, synstigmin bromide, leostigmine bromide, kirkstigmine bromide, philostigmin bromide
PubChem CID 8246
ChEBI CHEBI:179557
IUPAC navn 3-[(dimethylcarbamoyl)oxy]-N,N,N-trimethylanilinium bromide
SMIL [Br-].CN(C)C(=O)OC1=CC=CC(=C1)[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neostigmine bromide
Smeltepunkt 175 °C til 177 °C
Farve Hvid
Mængde 250 mg
FN nummer UN2811
Merck Index 14,6464
Formel vægt 303.2
Fysisk form Pulver