Få mere at vide
Neostigmine Bromide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468296
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16468296 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16468296 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0423
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Neostigmine Bromide is a cholinesterase inhibitor used in the treatment of myasthenia gravis.
Neostigmine Bromide is a cholinesterase inhibitor used in the treatment of myasthenia gravis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neostigmine Bromide
CAS 114-80-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H19BrN2O2
Mængde 100 mg
Synonym Eustigmin bromide Neoserine bromide
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (329.82 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (329.82 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[N+](C)(C)C1=CC=CC(OC(N(C)C)=O)=C1.[Br-]
Molekylvægt (g/mol) 303.2
Formel vægt 303.2
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation