Få mere at vide
Neopentyl alcohol, 99%
Artikelnummer. 10058581 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10058581 10 g Glasflaske 10g
10520712 50 g Glasflaske 50g
10697304 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10058581 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128250100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75-84-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-84-3
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00004682
InChI nøgle KPSSIOMAKSHJJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym neopentyl alcohol, 2,2-dimethyl-1-propanol, 2,2-dimethylpropanol, tert-butylcarbinol, 1-propanol, 2,2-dimethyl, tert-butyl carbinol, neopentanol, neopentylalcohol, neoamyl alcohol, 2,2-dimethylpropyl alcohol
PubChem CID 6404
IUPAC navn 2,2-dimethylpropan-1-ol
SMIL CC(C)(C)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neopentyl alcohol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 52°C to 53°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8100g/mL
Kogepunkt 113°C to 114°C
Flammepunkt 37°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CCH2OH
Mængde 10 g
Beilstein 01, 406
Merck Index 15, 6542
Specifik vægtfylde 0.81
Opløselighedsinformation Solubility in water: 3.5% (25 c)
Formel vægt 88.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Waxy Crystalline Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Neopentyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.