Få mere at vide
Neopentyl alcohol, 99%
Artikelnummer. 11436997
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436997 500 g 500g
11416997 25 g 25g
11426997 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14390.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75-84-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
Det bruges i Mitsunobu-reaktionen af methylsalicylat-kobling af sterisk hindrede substrater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges i Mitsunobu-reaktionen af methylsalicylat-kobling af sterisk hindrede substrater.
Opløselighed
Opløseligt i vand ved (20 °C 40 g/L), alkohol og ether. Opløselighed i methanol er næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-84-3
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00004682
InChI nøgle KPSSIOMAKSHJJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym neopentyl alcohol, 2,2-dimethyl-1-propanol, 2,2-dimethylpropanol, tert-butylcarbinol, 1-propanol, 2,2-dimethyl, tert-butyl carbinol, neopentanol, neopentylalcohol, neoamyl alcohol, 2,2-dimethylpropyl alcohol
PubChem CID 6404
IUPAC navn 2,2-dimethylpropan-1-ol
SMIL CC(C)(C)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neopentyl alcohol
Smeltepunkt 52°C to 56°C
Tæthed 0.818
Kogepunkt 111°C to 114°C
Flammepunkt 36°C (96°F)
Mængde 500 g
FN nummer UN1325
Beilstein 1730984
Merck Index 14,6457
Opløselighedsinformation Soluble in water at (20°C 40g/L),alcohol,and ether. Solubility in methanol is almost transparent.
Formel vægt 88.15
Procent renhed 99%