Få mere at vide
Neodymium(III) oxide, REacton™, 99.997% (REO), Thermo Scientific™
1141.81 DKK - 4082.15 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-97-9
MDL nummer MFCD00011134
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15491047
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
013837.14
25g
1141.81 DKK
25g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15401057
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
013837.22
100g
4082.15 DKK
100g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
1313-97-9
MFCD00011134
Tekniske data
Neodymium(III) oxide
(REO)
14,6450
336.48
Reacton™
1313-97-9
MFCD00011134
Insoluble in water. Soluble in acids.
99.997%
7.24 g/mL
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'einecsNumber' : 215-214-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater