Få mere at vide
Neodym(III)oxid, REacton™, 99,997% (REO)
Artikelnummer. 15491047
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491047 25 g 25g
15401057 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15491047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013837.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336,48 g/mol
Neodym(III)oxid bruges som katalysator i polymerkemi. Glas, der er dopet med neodym(III)-oxid, er dikroiske af natur og bruges i svejsebriller og andre farvede glas. Det anvendes i faststoflasere, kulbue-lyselektroder og emaljer. Det fungerer som udgangsmateriale for syntese af andre neodym(III)-forbindelser.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-97-9
Molekylær formel Nd2O3
Molekylvægt (g/mol) 336.48
MDL nummer MFCD00011134
InChI nøgle PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dineodymium(3+) trioxidandiide
SMIL [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neodymium(III) oxide
Smeltepunkt 2272 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Tæthed 7.24 g/mL
Merck Index 14,6450
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i syrer.
Formel vægt 336.48
Procent renhed 99.997%
Grad Reacton