Få mere at vide
Nelotanserin, MedChemExpress
Beskrivelse
Nelotanserin is a potent 5-HT2A inverse agonist, a moderately potent 5-HT2C partial inverse agonist and a weak 5-HT2B inverse agonist, with IC50s of 1.7, 79, 791 nM in IP accumulation assays, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nelotanserin |
| CAS | 839713-36-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H15BrF2N4O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | APD125 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (73.19 mM) |
| SMIL | COC1=C(C2=C(Br)C=NN2C)C=C(NC(NC3=C(F)C=C(F)C=C3)=O)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 437.24 |
| Vis mere |