Få mere at vide
Nelociguat, MedChemExpress
Artikelnummer. 16401989
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16401989 1 g
1 options
Artikelnummer. 16401989 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY78237
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Nelociguat (BAY60-4552) is a nitric oxide sensitive soluble guanylate cyclase stimulator.
Nelociguat (BAY60-4552) is a nitric oxide sensitive soluble guanylate cyclase stimulator.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nelociguat
CAS 625115-52-8
Farve Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H17FN8O2
Mængde 1 g
Synonym BAY60-4552
Opløselighedsinformation DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
SMIL O=C(OC)NC1=C(N)N=C(C2=NN(CC3=CC=CC=C3F)C4=NC=CC=C42)N=C1N
Molekylvægt (g/mol) 408.39
Formel vægt 408.39
Procent renhed 99.13%
Grad Research
Fysisk form Liquid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation