Få mere at vide
Nelfinavir-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nelfinavir methyl-d3 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H45N3O4S/c1-21-25(15-10-16-28(21)36)30(38)33-26(20-40-24-13-6-5-7-14-24)29(37)19-35-18-23-12-9-8-11-22(23)17-27(35)31(39)34-32(2,3)4/h5-7,10,13-16,22-23,26-27,29,36-37H,8-9,11-12,17-20H2,1-4H3,(H,33,38)(H,34,39)/t22-,23+,26-,27-,29+/m0/s1/i1D3 |
| Formel vægt | 570.3319 |