CAS RN 1217629-70-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Nelfinavir-d3, TRC
CAS: 1217629-70-3 Molekylær formel: C32 D3 H42 N3 O4 S Molekylvægt (g/mol): 570.8 Synonym: (3S,4aS,8aS)-N-(1,1-Dimethylethyl)decahydro-2-[(2R,3R)-2-hydroxy-3-[(3-hydroxy-2-methylbenzoyl)amino]-4-(phenylthio)butyl]-3-isoquinolinecarboxamide,AG 1341 IUPAC navn: (3S,4aS,8aS)-N-tert-butyl-2-[(2R,3R)-2-hydroxy-3-[[3-hydroxy-2-(trideuteriomethyl)benzoyl]amino]-4-phenylsulfanyl-butyl]-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1H-isoquinoline-3-carboxamide SMIL: [2H]C([2H])([2H])c1c(O)cccc1C(=O)N[C@@H](CSc2ccccc2)[C@H](O)CN3C[C@H]4CCCC[C@H]4C[C@H]3C(=O)NC(C)(C)C