Få mere at vide
Nebivolol hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494297
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16494297 50 mg
16428418 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16494297 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0203A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
MedChemExpress Nebivolol hydrochloride selectively inhibits β1- adrenergic receptor with IC50 of 0.8 nM.
Nebivolol hydrochloride selectively inhibits β1- adrenergic receptor with IC50 of 0.8 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nebivolol hydrochloride
CAS 152520-56-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H26ClF2NO4
Mængde 50 mg
Synonym R 065824 hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (226.30 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.79 mg/mL (4.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL FC1=CC=C2C(CC[C@]([C@@H](O)CNC[C@H](O)[C@@]3([H])CCC(C=C(F)C=C4)=C4O3)([H])O2)=C1.Cl
Molekylvægt (g/mol) 441.9
Formel vægt 441.9
Procent renhed 98.73%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation