Få mere at vide
ND-646, MedChemExpress
Beskrivelse
ND-646 is an orally bioavailable and steric inhibitor of acetyl-CoA carboxylase (ACC) with IC50s of 3.5 nM and 4.1 nM for recombinant hACC1 and hACC2, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ND-646 |
| CAS | 1434639-57-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H32N4O7S |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (175.86 mM) |
| SMIL | O=C(N)C(C)(C)N(C(N(C[C@@H](C1=CC=CC=C1OC)OC2CCOCC2)C3=C4C(C)=C(C5=NC=CO5)S3)=O)C4=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 568.64 |
| Formel vægt | 568.64 |
| Vis mere |