Få mere at vide
NCB-0846, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472656
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16472656 25 mg -
16444466 100 mg -
16435917 5 mg -
16429736 50 mg -
16413188 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16472656 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100830
MedChemExpress NCB-0846 is an orally available TNIK inhibitor with an IC50 of 21 nM.
NCB-0846 is an orally available TNIK inhibitor with an IC50 of 21 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NCB-0846
CAS 1792999-26-8
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H21N5O2
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (79.91 mM)
SMIL O[C@@H](CC1)CC[C@@H]1OC2=CC=CC(C=N3)=C2N=C3NC4=CC=C(N=CN5)C5=C4
Molekylvægt (g/mol) 375.42
Formel vægt 375.42
Procent renhed 98.22%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease