missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

NBI-74330, MedChemExpress

Artikelnummer. 16489037
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16489037 5 mg
16456736 100 mg
16442557 50 mg
16406458 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16489037 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15320

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress NBI-74330 is a potent antagonist for CXCR3, and exhibits potent inhibition of (125I)CXCL10 and (125I)CXCL11 specific binding with Ki of 1.5 and 3.2 nM, respectively.

NBI-74330 is a potent antagonist for CXCR3, and exhibits potent inhibition of (125I)CXCL10 and (125I)CXCL11 specific binding with Ki of 1.5 and 3.2 nM, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale NBI-74330
CAS 855527-92-3
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H27F4N5O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (165.13 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N([C@@H](C1=NC2=NC=CC=C2C(N1C3=CC=C(OCC)C=C3)=O)C)CC4=CC=CN=C4)CC5=CC=C(F)C(C(F)(F)F)=C5
Molekylvægt (g/mol) 605.58
Formel vægt 605.58
Procent renhed 99.23%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.