Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NBD chloride |
| Smeltepunkt | 96,0 °C til 99,0 °C |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Farve | Brun til gul |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |