Få mere at vide
NBD-chlorid, 98 %
Artikelnummer. 10347880 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10347880 1 g Glasflaske 1g
10721451 5 g Glasflaske 5g
10532924 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10347880 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 172390010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10199-89-0 | C6H2ClN3O3 | 199,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10199-89-0
Molekylær formel C6H2ClN3O3
Molekylvægt (g/mol) 199.55
MDL nummer MFCD00005808
InChI nøgle IGHBXJSNZCFXNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan, 4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1, 3-diazole
PubChem CID 25043
ChEBI CHEBI:78878
IUPAC navn 4-chlor-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol
SMIL C1=C(C2=NON=C2C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NBD chloride
Smeltepunkt 96.0°C to 99.0°C
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 199.55
Procent renhed 98%
Emballage Glasflaske
Farve Brun til gul
Mængde 1 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • NBD chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole