Få mere at vide
NBD-557, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428218
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16428218 10 mg
16413776 25 mg
16400658 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16428218 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY76649
MedChemExpress NBD-557 is a potentially HIV-1 inhibitor.
NBD-557 is a potentially HIV-1 inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NBD-557
CAS 333352-59-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H24BrN3O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (26.16 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C(NC1CC(C)(NC(C)(C1)C)C)=O)NC2=CC=C(C=C2)Br
Molekylvægt (g/mol) 382.3
Formel vægt 382.3
Procent renhed 99.41%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus