Få mere at vide
Navoximod, MedChemExpress
Artikelnummer. 16457628
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16457628 10 mg 10mg
16450098 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16457628 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18770B
MedChemExpress Navoximod (GDC-0919; NLG-​919) is a potent IDO (indoleamine-(2,3)-dioxygenase) pathway inhibitor with Ki/EC50 of 7 nM/75 nM.
Navoximod (GDC-0919
Spécification
Kemisk navn eller materiale Navoximod
CAS 1402837-78-8
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H21FN2O2
Mængde 10 mg
Synonym GDC-0919 NLG-​919
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (316.09 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@H](CC1)CC[C@]1([H])[C@H](O)C[C@@H]2N3C(C4=C2C(F)=CC=C4)=CN=C3
Molekylvægt (g/mol) 316.37
Formel vægt 316.37
Procent renhed 99.19%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.