missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nav1.7 inhibitor, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496376
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16496376 100 mg
16485948 10 mg
16472097 50 mg
16468577 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16496376 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13985

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Nav1.7 inhibitor (compound II), a sulfonamide, is a potent Nav1.7 inhibitor. Nav1.7 inhibitor has the potential for a wide range of disorders, particularly pain.

Nav1.7 inhibitor (compound II), a sulfonamide, is a potent Nav1.7 inhibitor. Nav1.7 inhibitor has the potential for a wide range of disorders, particularly pain.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nav1.7 inhibitor
CAS 1355631-24-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H11Cl3FNO4S
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (234.37 mM)
SMIL O=C(NS(=O)(C)=O)C1=CC(Cl)=C(COC2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2)C=C1F
Molekylvægt (g/mol) 426.67
Formel vægt 426.67
Procent renhed 98.81%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.