Få mere at vide
Nav1.7-IN-2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497606
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497606 100 mg -
16440218 5 mg -
16433727 50 mg -
16407758 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16497606 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19366
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Nav1.7-IN-2 is an inhibitor of voltage-gated sodium channels (Nav), in particular Nav 1.7, with IC50 of 80 nM.
Nav1.7-IN-2 is an inhibitor of voltage-gated sodium channels (Nav), in particular Nav 1.7, with IC50 of 80 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nav1.7-IN-2
CAS 1332295-35-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H22FN5O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (122.72 mM; Need ultrasonic)
SMIL C(NC)(=O)C1=CC=CC(NC2=NC=CC(N3CC(OC4=CC=C(F)C=C4C)C3)=N2)=C1
Molekylvægt (g/mol) 407.44
Formel vægt 407.44
Procent renhed 99.81%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation