Få mere at vide
β-Nathoxyeddikesyre, fri syre, 99,1 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11494981 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11494981 25 g
1 options
Artikelnummer. 11494981 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215578925
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
beta-naphthoxyeddikesyre er en plantevækstregulator, som fremmer væksten af rødder på afklip og forhindrer frugten i at falde for tidligt. Opløselig i alkohol, eter og eddikesyre
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Naththoxyacetic Acid
Navn note Fri syre
CAS 120-23-0
Farve Hvid
Molekylær formel C12H10O3
MDL nummer MFCD00004066
Mængde 25 g
Synonym 2-naphthoxyacetic acid, 2-naphthyloxy acetic acid, bnoa, 2-naphthyloxyacetic acid, 2-naphthalen-2-yloxy acetic acid, noxa, betoxon, 2-noxa, naphthoxyacetic acid, betapal
InChI nøgle RZCJYMOBWVJQGV-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)OCC(=O)O
IUPAC navn 2-naphthalen-2-yloxyeddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 202.209
PubChem CID 8422
ChEBI CHEBI:50397
Formel vægt 202.2
Fysisk form Krystallinsk pulver