Få mere at vide
Naproxen sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16436298
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16436298 10 g
16428887 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16436298 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15030A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
MedChemExpress Naproxen sodium is a COX-1 and COX-2 inhibitor with IC50s of 8.72 and 5.15 μM, respectively in cell assay.
Naproxen sodium is a COX-1 and COX-2 inhibitor with IC50s of 8.72 and 5.15 μM, respectively in cell assay.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naproxen sodium
CAS 26159-34-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H13NaO3
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation H2O : 75 mg/mL (297.34 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 5 mg/mL (19.82 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@H](C(O[Na])=O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
Molekylvægt (g/mol) 252.24
Formel vægt 252.24
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation