Få mere at vide
Naproxen, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11481721 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11481721 1 g
11411731 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481721 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219024701
Kemiske identifikatorer
CAS 22204-53-1
Molekylær formel C14H14O3
Molekylvægt (g/mol) 230.263
InChI nøgle CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
Synonym naproxen, s-naproxen, naprosyn, naproxene, +-naproxen, equiproxen, aleve, s-+-2-6-methoxy-2-naphthyl propionic acid, laraflex, naproxeno
PubChem CID 156391
ChEBI CHEBI:7476
IUPAC navn (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propansyre
SMIL CC(C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC)C(=O)O
Tekniske data
Mængde 1 g