Få mere at vide
Naproxen, MedChemExpress
Artikelnummer. 16426298
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16426298 10 g 10g
16418887 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16426298 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15030
MedChemExpress Naproxen is a COX-1 and COX-2 inhibitor with IC50s of 8.72 and 5.15 μM, respectively in cell assay.
Naproxen is a COX-1 and COX-2 inhibitor with IC50s of 8.72 and 5.15 μM, respectively in cell assay.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naproxen
CAS 22204-53-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H14O3
Mængde 10 g
Synonym (S)-Naproxen
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (434.29 mM) ∣H2O : 75 mg/mL (325.72 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL C[C@H](C(O)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
Molekylvægt (g/mol) 230.26
Formel vægt 230.26
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation