Få mere at vide
Napropamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481138
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16481138 5 g
1 options
Artikelnummer. 16481138 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1972
MedChemExpress Napropamide is a selective systemic amide herbicide used to control a number of annual grasses and broad-leaved weeds.
Napropamide is a selective systemic amide herbicide used to control a number of annual grasses and broad-leaved weeds.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Napropamide
CAS 15299-99-7
Farve Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H21NO2
Mængde 5 g
Synonym Napropamid
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 42 mg/mL (154.78 mM)
SMIL CC(OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1)C(N(CC)CC)=O
Molekylvægt (g/mol) 271.35
Formel vægt 271.35
Procent renhed 98.03%
Grad Research
Fysisk form Solid