Få mere at vide
Naphthol AS , 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10491441 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10491441 100 g Glasflaske 100g
1 options
Artikelnummer. 10491441 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 212181000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 92-77-3 | C17H13NR.2 | 263,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naphthol AS
Navn note 99%
CAS 92-77-3
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >243,0 °C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C17H13NO2
MDL nummer MFCD00004096
Mængde 100 g
Beilstein 12, 505
Synonym naphthol as, 3-hydroxy-2-naphthanilide, naphthol as supra, cibanaphthol rf, naphtanilide rc, azonaphtol a, dragonthol a, naftoelan a, naphtazol a, naphtholate as
InChI nøgle JFGQHAHJWJBOPD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC3=CC=CC=C3C=C2O
IUPAC navn 3-hydroxy-N-phenylnaphthalen-2-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 263.28
PubChem CID 66719
Formel vægt 263.28
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Naphthol AS
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.