Beskrivelse
Gibco NaOH-løsninger tilbyder flere muligheder for forsyningssikkerhed og dobbelt sourcing af den mest volumenstærke procesvæske i bioprocessproduktion. Disse løsninger fås i tre forskellige kvaliteter og to standardstørrelser og tilbyder outsourcing-effektivitet for at hjælpe med at genvinde tid, plads og andre kerneressourcer.
Funktioner ved Gibco NaOH-løsninger inkluderer:
- 0,1 M, 0,5 M og 1 M koncentrationer
- Multi-kompendiale råmaterialer
- cGMP-produktion til 21CFR820
- 20 L og 200 L færdige engangsbioprocesseringsbeholdere
Fleksibilitet
Gibco NaOH-løsninger tilbyder outsourcing-effektivitet for kunder, der producerer internt, men ønsker delvist at outsource, samt for kunder med batchstørrelser, der ikke retfærdiggør specialbestilling, og kunder, der allerede outsourcer til Thermo Fisher Scientific , men søger ekstra fleksibilitet. De produceres i de mest anvendte koncentrationer og engangsbeholdere.
Anvendelser af Gibco NaOH-løsninger
- pH-justering
- Sanitet af faciliteter/udstyr
- Rensning, desinfektion og opbevaring af kromatografikolonner
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Hydroxide |
| CAS | 1310-73-2 |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Farve | Klar |
| Koncentration | 0,1 mio. |
| pH | ≥12 til ≤14 |
| Mængde | 20 l |
| Molekylær formel | NaOH |
| Emballage | Bioproces container |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.