Få mere at vide
Cytiva Nanosep™ MF Centrifugalenheder med Bio-Inert™ Membran Artikelnummer.: 17134801
Forventet forsendelse: 28-11-2025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Cytiva Nanosep™ MF Centrifugalenheder med Bio-Inert™ Membran
Artikelnummer. 17134801
0,45 μm, 100/Pk.
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
Inkluderer:
100/Pk.
24/Pk.
500/Pk.
Artikelnummer. 17134801
Brand: Cytiva ODM45C34
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 28-11-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Bruge Nanosep™ enheder til at koncentrere, rense og afsalte peptider, proteiner, oligonukleotider, DNA og RNA.
  • Enkel, pålidelig, koncentrerende og afsaltning af 50 til 500μ L prøver
  • Dette produkt er ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Wildberry
Oversigt EFA: 0,3 cm 2
Materiale (membran) Bio-Inert (modificeret nylon)
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Ikke steril
Materiale til hus Polypropylen
Inkluderer 100/Pk.
Volumen (metrisk) 50 til 500μ L (prøve)
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytiva Nanosep™ MF Centrifugalenheder med Bio-Inert™ Membran >