Få mere at vide
Cytiva Nanosep™ MF Centrifugalenheder med Bio-Inert™ Membran
Artikelnummer. 17124801
Skift visning
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
Inkluderer:
100/pakke
24/pakke
500/pakke
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Inkluderer
17124801 0,45 μm 24/pakke
17104801 0,2μ m 100/pakke
17194791 0,2μ m 24/pakke
17114801 0,2μ m 500/pakke
17134801 0,45 μm 100/pakke
17144801 0,45 μm 500/pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17124801 Leverandør Cytiva Leverandørnr. ODM45C33
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Nanosep™ enheder til at koncentrere, rense og afsalte peptider, proteiner, oligonukleotider, DNA og RNA.
  • Enkel, pålidelig, koncentrerende og afsaltning af 50 til 500μ L prøver
  • Dette produkt er ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Wildberry
Oversigt EFA: 0,3 cm 2
Materiale (membran) Bio-Inert (modificeret nylon)
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Ikke steril
Materiale til hus Polypropylen
Inkluderer 24/pakke
Volumen (metrisk) 50 til 500μ L (prøve)